Przejdź do
K8500
Keratin azure
Solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Keratin azure, suitable for use as a protease substrate
Quality Segment
form
solid
color
blue to very dark blue
suitability
suitable for protease substrate
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Keratin Azure is blue-dyed sheep wool that is made of (alpha) keratin.
Application
Keratin azure is commonly used for monitoring the degradation of (beta) keratin. It has been used as a substrate in the keratin utilization assay to assess keratinase degradation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
227935200212A4043
suitability
suitable for protease substrate
suitability
-
suitability
-
suitability
-
color
blue to very dark blue
color
-
color
green to black
color
dark green
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
K8500-5G04061833945032
Questions
  1. 1) Is this product soluble? 2) Is this product free of loose amino acids? How pure is it?
    1 answer
    1. Keratin is typically insoluble. This product is not tested for amino acid content or purity.