Przejdź do
K7375
Kaolin
Synonim(y):
Aluminum silicate hydroxide, Bolus, Hydrated aluminum silicate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
502,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
~Al2Si2O5(OH)4
Numer CAS:
UNSPSC Code:
11111803
NACRES:
NA.21
EC Number:
310-194-1
MDL number:
Form:
powder
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
loss
≤2.0% loss on drying
pH range
3.5-5.0(20% in water)
pH
3.5-5.0 (20% in water)
SMILES string
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
InChI key
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Kaolin is hydrated aluminum silicate. Its water sorption isotherms, desorption isotherms, desorption enthalpy and entropy have been determined. The impact of its addition to styrene-butadiene rubber composites has been investigated. The thermal degradation of kaolin has been analyzed.
Application
Kaolin has been used:
  • For preparing synthetic turbid water that is employed to evaluate the biosorption capacity of Moringa oleifera leaves.
  • In combination with carrageenan to induce arthritic inflammation in a rat model for evaluating the activity of JAK3 (janus kinase 3) inhibitors.[1]
  • In a study to assess its utility for microparticle-enhanced cultivation (MPEC) of 2-phenylethanol and 6-pentyl-α-pyrone.[2]
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.04440606091.05006
Kaolin powder
Supelco
1.04440
Kaolin
form
powder
form
-
form
solid
form
powder, solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
pH
3.5-5.0 (20% in water)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
loss
≤2.0% loss on drying
loss
≤15.0% loss on ignition, 600°C
loss
-
loss
-
pH range
3.5-5.0(20% in water)
pH range
-
pH range
-
pH range
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaolin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zandra Gerdes et al.
Scientific reports, 9(1), 10695-10695 (2019-07-25)
The occurrence of microplastic in the environment is of global concern. However, the microplastic hazard assessment is hampered by a lack of adequate ecotoxicological methods because of conceptual and practical problems with particle exposure. In the environment, suspended solids (e.g.
Thermodynamic and mechanical characterisation of kaolin clay.
Hammouda I and Mihoubi D.
Polish Journal of Chemical Technology, 16(1), 28-35 (2014)
The influence of kaolin and calcined kaolin on SBR composite properties.
Ahmed NM and El-Sabbagh SH.
Polymer Composites, 35(3), 570-580 (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
K7375-2.5KG04061833944806
K7375-1KG04061833944790
K7375-500G04061833944813
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. The kaolin contains a small amount of Ti and Fe determined by SEM/EDS analysis. Could you confirm the amount of each impurity?
    1 answer
    1. The impurities present in this material are not identified on a lot-to-lot basis. However, historical data indicates the presence of several compounds, as well at the approximate amount of each, as follows:
      TiO2: 1.6%
      Fe2O3: 0.5%
      Na2O: 0.2%
      K2O: 0.1%
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. I need to know the particle size of this reagent. Thanks
    1 answer
    1. The particle size range is 0.1 - 4 microns.