Kluczowe dokumenty
1.05006
SAFC
Biały proszek Bole
powder, low bacterial content, for internal use
Synonim(y):
Bole white
Wybierz wielkość
25 KG
1494,00 zł
1494,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 KG
1494,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11111803
Numer indeksu EC:
310-194-1
1494,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
solid
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
gęstość
2.6 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. przechowywania
2-25°C
ciąg SMILES
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
Klucz InChI
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Znalezienie odpowiedniej substancji pomocniczej, która spełnia Twoje potrzeby, a także wymagania prawne, może być skomplikowanym wyzwaniem w formulacji. Dzięki naszemu know-how w zakresie zastosowań i wiedzy regulacyjnej wspieramy klientów na każdym etapie opracowywania, zwiększania skali i produkcji.
W ramach naszego programu 10639 nasze surowce są oferowane z obszerną dokumentacją ułatwiającą zachowanie zgodności produktu farmaceutycznego i biofarmaceutycznego, pełną przejrzystość łańcucha dostaw i ograniczanie ryzyka. Nasze portfolio 3815 wysokiej jakości produktów do formulacji i produkcji biofarmaceutycznej i farmaceutycznej spełnia rygorystyczne procedury kontroli jakości i jest wytwarzane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi cGMP.
Zastosowanie
Biel borowinowa (synonim kaolinu) jest powszechnie stosowanym składnikiem zarówno w przemyśle spożywczym, jak i farmaceutycznym. W zastosowaniach farmaceutycznych borowina była używana głównie w stałych doustnych postaciach dawkowania, a także w preparatach do stosowania miejscowego.
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany