Przejdź do
I7905
Ibuprofen
meets USP testing specifications
Synonim(y):
α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
465,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
239-784-6
MDL number:
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
solid
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A Case of Erythema Nodosum in a 20-Year-Old Female During the Postpartum Period.: Details a clinical case where ibuprofen was implicated in the treatment of erythema nodosum, offering insights into its therapeutic applications and associated risks (Nguyen M et al., 2024).
  • Coracoclavicular Joint Arthrosis - An Uncommon Cause of Shoulder Pain.: Investigates the use of ibuprofen in managing pain associated with rare joint disorders, contributing to broader understanding of pain management in orthopedic conditions (Graça NNJ et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Cyclooxygenase (COX) inhibitor that has greater activity against COX-1 than against COX-2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I48831335508I0020000
Ibuprofen United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1335508
Ibuprofen
Ibuprofen European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0020000
Ibuprofen
Gene Information
human ... ALB(213), ALOX5(240), CYP1A2(1544), CYP2C9(1559), IL8RA(3577), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689)
rat ... Alox5(25290), Ptgs1(24693)
Gene Information
human ... ALB(213), ALOX5(240), CYP1A2(1544), CYP2C9(1559), IL8RA(3577), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689)
rat ... Alox5(25290), Ptgs1(24693)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
agency
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ibuprofen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)