Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 944,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł | |
| 4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4230,00 zł | |
| 20 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
944,00 zł
Nazwa produktu
Glycerin, meets USP testing specifications
biological source
plant (palm)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
99.0-101.0% anhydrous basis
form
viscous liquid
autoignition temp.
698 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
cryopreservation: suitable, immunofluorescence: suitable
impurities
<0.01% Ash, <5% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
solubility
water: miscible
density
1.25 g/mL (lit.)
application(s)
agriculture
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
sample preparation
greener alternative category
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a cryoprotectant in the sample medium for research related to plant physiology
- as an optical clearing agent in a study about harmonic generation microscopy[1]
Features and Benefits
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cryopreservation: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) electrophoresis: suitable |
| assay 99.0-101.0% anhydrous basis | assay - | assay ≥98.5% (GC) | assay ≤98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric), ≥99.5% (calculated on anhydrous substance, GC) |
| biological source plant (palm) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 500 |
| solubility water: miscible | solubility - | solubility - | solubility - |
| form viscous liquid | form - | form - | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerin
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G2289-20L | 04061838172730 |
| G2289-4L | 04061838255624 |
| G2289-1L | 04061838255617 |
| G2289-500ML | 04061838255631 |