Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 391,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 640,00 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
391,00 zł
Quality Segment
assay
83.5-89.5% (T)
form
viscous liquid
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
MALDI-MS: suitable
impurities
10.5-16.5% water
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in the preparation of blood mimicking fluid
- in epidermis mimicking films
- as a constituent of nuclei storage buffer
Biochem/physiol Actions
- a supplement during cell culture of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium avium.
- a fuel during designing enzymatic biofuel cell.
- a liquid composite matrix with 4-HCCA and 3-aminoquinoline for analysis of neutral and acidic glycans.
- a matrix for fast atom bombardment MS.
- may be employed as liquid matrix for the quantification studies by MALDI (Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry) analysis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay 83.5-89.5% (T) | assay ≥99.5% | assay ≥99.0% | assay ≥99.5% (GC) |
| technique(s) MALDI-MS: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) MALDI-MS: suitable, cryopreservation: suitable | technique(s) GC/GC: suitable |
| form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid |
| density 1.252 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.25 g/mL (lit.) | density 1.25 g/mL (lit.) | density 1.25 g/mL (lit.) |
| bp 182 °C/20 mmHg (lit.) | bp 182 °C/20 mmHg (lit.) | bp 182 °C/20 mmHg (lit.) | bp 182 °C/20 mmHg (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerol solution
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
320.0 °F - closed cup
flash_point_c
160 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?