Przejdź do
G0750
D-(+)-Galactose
≥99% (HPLC)
D-(+)-Galactose
Synonim(y):
Galactose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
182,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
641,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3800,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-416-4
Beilstein/REAXYS Number:
1724619
MDL number:
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine (Ruminant- Cow, Ox, Buffalo)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.1% glucose
color
white
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
168-170 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Application
Galactose has been used:
  • as a component of galactosyltransferase labeling buffer.[1]
  • as a supplement in MRS broth for the growth of thermophilic lactobacilli[2]
  • to induce the expression of uncoupling protein (UCP) in yeast transformants[3]
Biochem/physiol Actions
Galactose is a simple monosaccharide that serves as an energy source and as an essential component of glycolipids and glycoproteins. Galactose contributes to energy metabolism via its conversion to glucose by the enzymes that constitute the Leloir pathway. Defects in the genes encoding these proteins lead to the metabolic disorder galactosemia.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G0625G538815522
biological source
bovine (Ruminant- Cow, Ox, Buffalo)
biological source
bovine (Ruminant- Cow, Ox, Buffalo)
biological source
-
biological source
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 180 g/L at 20 °C (68 °F )
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: soluble 180 g/L at 20 °C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Galactose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G0750-5G04061833624135
G0750-1KG04061835366705
G0750-10G04061835366699
G0750-50G04061835366736
G0750-10MG04061833624128
G0750-100G04061835366682
G0750-500G04061835366729
G0750-25G04061835366712
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review