Przejdź do
G5388
D-(+)-Galactose
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonim(y):
Galactose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-416-4
Beilstein/REAXYS Number:
1724619
MDL number:
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.1% glucose
color
white
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 180 g/L)
mp
168-170 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
cation traces
Mn: ≤50 ppb
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
General description
Galactose is a constituent of lactose. It is one of the main nutrients for newborn infants and young children. It is produced in the body for the formation of lactose and is also a component of glycolipids (cerebrosides) and glycoproteins.
Application
D-(+)-Galactose has been used in cell line and culture medium to permits the cell growth arrest without altering the specific production rate of rh-tPA (qtPA).
D-(+)-Galactose has been used in cell line and culture medium to permits the cell growth arrest without altering the specific production rate of rh-tPA (qtPA).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
48260G0625G6404
description
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
suitable for microbiology, ≥99.0%
description
≥98% (HPLC)
description
BioXtra, ≥99% (HPLC)
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell based assay: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0%, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 180 g/L at 20 °C (68 °F )
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Galactose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this product plant derived?
    1 answer
    1. This product is typically derived from animal sources. The source information will be listed on the lot-specific Certificate of Origin. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g5388#product-documentation
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    0 answers