Przejdź do
FA10006P
PIPETMAN® P1000L Mikropipeta z plastikowym wyrzutnikiem
for use with BioControl® GDS, suitable for PCR, tip volume 100-1000 μL
Synonim(y):
Mikropipeta do systemu GDS, Mikropipeta kompatybilna z GDS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121521
Packaging:
box of 1 unit
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
box of 1 unit
technique(s)
PCR: suitable
tip volume
100-1000 μL
compatibility
for use with BioControl® GDS
storage temp.
room temp
General description
PIPETMAN® P1000L to wszechstronne narzędzie laboratoryjne, które może być używane w połączeniu z Assurance GDS® (Genetic Detection System). Assurance GDS® to zautomatyzowany system amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania patogenów w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych. Mikropipeta P1000L z plastikowym wyrzutnikiem to pipeta z poduszką powietrzną o wyjątkowej precyzji i dokładności. Jest niezwykle niezawodna i wytrzymała, co pozwala na długi okres użytkowania. Pipeta PIPETMAN® zapewnia szybką i ergonomiczną obsługę przy zmniejszonym wysiłku i aktywnej redukcji aerozoli. Wysuwana plastikowa mikropipeta służy do dokładnego i precyzyjnego przenoszenia cieczy w zakresie mikrolitrów (do 1000 µL). Pipeta PIPETMAN® P1000L jest wyposażona w wytrzymały plastikowy wyrzutnik końcówek, który umożliwia szybką i łatwą utylizację końcówek pipety po każdym użyciu.
Application
Mikropipeta PIPETMAN® P1000L z plastikowym wyrzutnikiem służy do przenoszenia odczynników PCR z Assurance GDS® w celu pełnego przygotowania próbki do wykrywania organizmów patogennych w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych metodą PCR.
Other Notes
The Product Contains the following:
  • Single Micropipette.
  • Plastic Rejector.
Legal Information
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Pipetman is a registered trademark of Gilson S.A.S. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FA10011FA10006M79100BC
packaging
box of 1 unit
packaging
box of 1 unit
packaging
box of 1 unit
packaging
-
tip volume
100-1000 μL
tip volume
20-200 μL
tip volume
100-1000 μL
tip volume
-
compatibility
for use with BioControl® GDS
compatibility
for use with BioControl® GDS
compatibility
for use with BioControl® GDS
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
FA10006P-1EA04065266569834