Przejdź do
79100BC
GDS PickPen® PIPETMAX® System
Automated reagent and sample preparation system for use with Assurance® GDS PCR system
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227 910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
Manufacturer/tradename:
Assurance GDS® PickPen, BioControl Systems 79100
227 910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
manufacturer/tradename
Assurance GDS® PickPen, BioControl Systems 79100
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
room temp
General description
Assurance® GDS (Genetic Detection System) to zautomatyzowany system amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania organizmów chorobotwórczych w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych. GDS PickPen® PIPETMAX® (PPMX) jest zautomatyzowanym urządzeniem do obsługi cząstek magnetycznych i cieczy do użytku z testami Assurance® GDS. PPMX może dozować odczynniki GDS, w tym odczynnik do zatężania, roztwór do płukania, bufor do zawiesiny i wybrane media (BHI/DFB). Ponadto PPMX został również zaprogramowany do automatyzacji procedur separacji immunomagnetycznej (IMS) GDS PickPen® i przenoszenia do probówek amplifikacyjnych.
Application
GDS PickPen® PIPETMAX® (PPMX) to zautomatyzowane urządzenie do obsługi cząstek magnetycznych i cieczy, przeznaczone do użytku z testami GDS Assurance® do wykrywania organizmów chorobotwórczych w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych.
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Features and Benefits
  • Elastyczna, modułowa konstrukcja umożliwia realizację małych i dużych serii, maksymalizując produktywność
  • Wykorzystuje pipetowanie z wypornością powietrza i podąża aseptyczną ścieżką ruchu, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego
  • Kompatybilność z LIMS i obsługa kodów kreskowych do śledzenia zasobów
  • Urządzenie obsługiwane za pomocą tabletu z ekranem dotykowym i wstępnie zaprogramowanymi protokołami Assurance GDS
  • Kreator krok po kroku prowadzi użytkownika przez proces tworzenia przebiegu i ładowania próbek
  • Niewielkie wymiary stanowiska laboratoryjnego - szer. 21,4" x gł. 25,8" x wys. 20,9" i minimalna konserwacja zapobiegawcza
  • Obsługuje zarówno standardowe, jak i wysokowydajne rotory GDS Rotor-Gene®
Other Notes
  • PPMX Instrument with rotating cover
  • Alignment Head
  • Removable Tray 96 well
  • Pipette Tip Reload Rack
  • PickPen Tip Reload Rack
  • Tip Disposal Bin
  • Power Supply (110V/220V)
  • Power/USB Cabling kit
  • Power Cords (US and EU)
  • USB Cable
  • Back Plug, Black
  • Allen Wrench, 5 mm
  • MAX8x200 Pipette Head
  • Assurance GDS PickPen Magnetic Head
  • Assurance GDS Reagent Holder
  • Tip Mover with Tip Box Holder
  • Concentration Reagent Bottle Fill Level Sleeve
  • Chime Sound Box with hardware
  • Gel Cooling Block (2/cs)
  • Control Tablet with TRILUTION micro software pre?loaded + Charger and Tablet holder or
  • Microsoft Surface laptop with TRILUTION micro software pre-loaded + Charger and Keyboard cover/Pen
These items come with US plugs only.
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73091BC71038ATMBC73087BC
manufacturer/tradename
Assurance GDS® PickPen, BioControl Systems 79100
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 73091
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73087
compatibility
BioControl GDS
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with PICKPEN®
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
pathogen testing
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
Quality Level
EQ3