Przejdź do
F1543
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
BioXtra, ≥98%
Synonim(y):
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate, Mohr’s salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
233-151-8
MDL number:
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.01% Insoluble matter
mp
100 °C (dec.) (lit.)
solubility
dilute sulfuric acid: 1 M
cation traces
Al: ≤0.001%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.002%, Mn: ≤0.01%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
SMILES string
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Application
  • pH responsive controlled release of anti-cancer hydrophobic drugs from sodium alginate and hydroxyapatite bi-coated iron oxide nanoparticles.: This study explores the use of ammonium iron(II) sulfate hexahydrate in the synthesis of bi-coated iron oxide nanoparticles for pH-responsive controlled drug release. The nanoparticles, coated with sodium alginate and hydroxyapatite, were designed for the controlled release of hydrophobic anti-cancer drugs, demonstrating significant potential for targeted cancer therapy applications (Manatunga et al., 2017).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2154060971909719
assay
≥98%
assay
98.5-101.5%, 99%
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥99.0% (RT)
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
cation traces
Al: ≤0.001%, Cu: ≤0.005%, Mg: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, Zn: ≤0.001%, Ca: ≤0.0005%, Mn: ≤0.01%, K: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%
cation traces
Ca: 0.005%, Cu: ≤0.003%, Fe3+: ≤0.01%, K: 0.002%, Mg: 0.002%, Mn: ≤0.01%, Na: 0.02%, Zn: ≤0.003%
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe3+: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg, Mn: ≤500 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤100 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe3+: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg, Mn: ≤500 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤100 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
mp
100 °C (dec.) (lit.)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioUltra
product line
BioUltra
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)