Przejdź do
E9884
Ethylenediaminetetraacetic acid
ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Synonim(y):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
806,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030907
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-449-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
suitable for SM 4500 - NH3
assay
99.4-100.6%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
≤0.005% insoluble matter, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
ign. residue
≤0.2%
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.005%, Mg: ≤5 ppm, heavy metals: ≤0.001% (byICP-OES)
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is a hydrophilic metal chelating agent that transforms metal ions into inactive, cyclic metal complexes. Hence, it has industrial application for resolving metal contamination.
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid has been used:
  • as a component of labeling buffer, which is used in the washing step during cell fractionation{155)
  • for investigating the effect of papain enzyme on wound debridement and other skin issues
  • for harvesting rat arterial smooth muscle cell after its pre-treatment for its use in flow cytometry analysis[1]
Biochem/physiol Actions
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is not easily administered by the gastrointestinal tract. Intravenous administration of sodium EDTA results in hypocalcemic tetany. It is generally useful in plasma or molecular diagnostics and acts by chelating calcium. EDTA serves as an anticoagulant for haematological cell counting and cell morphological analysis.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EDRDD017E6758
grade
ACS reagent
grade
purified grade
grade
ACS reagent
grade
anhydrous
assay
99.4-100.6%
assay
≥98.5%
assay
99.4-100.6%
assay
≥98.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤0.005% insoluble matter, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
impurities
-
impurities
≤0.005% Insol. Dil. NH4OH, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid [[HOCOCH23N]
impurities
-
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
target_organs
Respiratory Tract
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. is the E9884 product a powder product?
    1 answer
    1. As mentioned in the product title, as well as the 'PROPERTIES' section of the product page, this material is in powder form.
      Helpful?
  4. Hello!! We are aiming to create a 15% solution of EDTA and wondering what the ratio of EDTA to water should be. We had internal guidance that recommended something close to a 1:1 relationship between EDTA and water. What guidance can you give?
    1 answer
    1. A 15% solution would consist of 15 grams of a given material in a total volume of 100mL. For example, to prepare a 15% solution, a partial volume of solvent (in this case, water) is added to a vessel. The compound of interest (in this case EDTA) is added while stirring and then additional solvent is added to bring the final volume to 100ml. There would be slight adjustments needed depending on the specific solvent and the measure being used - weight per volume or weight per weight. Unfortunately, EDTA is not soluble in water at 15%. The addition of a base, such as sodium hydroxide, may increase the solubility, however this has not been verified. Higher solubility rates may also be achievable using a sodium salt form, such as E4884.
      To discuss further, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section and respond with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.