Przejdź do
E9876
Ethylhydrocupreine hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
Optochin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.92
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-302-3
Beilstein/REAXYS Number:
4055970
MDL number:
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1CC)[C@@]([H])(C2)[C@H](O)c3ccnc4ccc(OCC)cc34
InChI
1S/C21H28N2O2.ClH/c1-3-14-13-23-10-8-15(14)11-20(23)21(24)17-7-9-22-19-6-5-16(25-4-2)12-18(17)19;/h5-7,9,12,14-15,20-21,24H,3-4,8,10-11,13H2,1-2H3;1H/t14-,15-,20-,21+;/m0./s1
InChI key
QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sensitive and specific reagent for the identification of Streptococcus pneumoniae.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rehab H Bahy et al.
Jundishapur journal of microbiology, 9(4), e30708-e30708 (2016-06-16)
Streptococcus pneumoniae is still one of the major causes of morbidity and mortality worldwide. The prevalent serotype distribution had shown variation along different studies conducted at different time intervals. In order to efficiently assess the epidemiology of the diseases for
C William Wester et al.
Diagnostic microbiology and infectious disease, 42(4), 263-268 (2002-05-15)
Standard identification of Streptococcus pneumoniae by optochin and bile solubility testing can lead to ambiguous results for certain isolates. Newer bacteriologic identification techniques (e.g., DNA probes) now exist. In a prospective point prevalence study of oropharyngeal S. pneumoniae carriage rates
Luz Balsalobre et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(1), 254-260 (2012-11-02)
Fourteen fluoroquinolone-resistant streptococcal isolates with recombinant DNA topoisomerase genes, preliminarily identified as pneumococci, were further characterized using phenotypic and genotypic approaches. Phenotypic tests classified them as atypical pneumococci. Phylogenetic relationships were analyzed by using the sequences of seven housekeeping alleles