Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 124,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 269,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł |
Informacje o tej pozycji
124,00 zł
vapor density
2.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
1436 °F
expl. lim.
17 %
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L)
pKa (25 °C)
9.5(lit.)
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Application
- New Functionalized Di-substituent Imidazolium Ionic Liquids as Superior Faster Absorbents for Carbon Dioxide Gas.: This research highlights the development of novel imidazolium ionic liquids, where ethanolamine plays a crucial role in enhancing their efficiency as fast absorbents for carbon dioxide removal, presenting a potential impactful application in environmental science and engineering (Shawish et al., 2024).
- Role of ethanolamine utilization and bacterial microcompartment formation in Listeria monocytogenes intracellular infection.: This study explores how Listeria monocytogenes utilizes ethanolamine and forms bacterial microcompartments, offering insights into bacterial pathogenesis and potential targets for antibiotic development (Chatterjee et al., 2024).
- (13)C-Stable isotope resolved metabolomics uncovers dynamic biochemical landscape of gut microbiome-host organ communications in mice.: Research here utilizes ethanolamine in stable isotope-resolved metabolomics to map the dynamic biochemical interactions between the gut microbiome and host organs, advancing our understanding of microbial contributions to host metabolism (Xiao et al., 2024).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥99% | assay ≥99.0% | assay ≥99.5% |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH 12.1 (20 °C, 100 g/L) | pH - | pH - | pH - |
| density 1.012 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.012 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.012 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.012 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 10-11 °C (lit.) | mp 10-11 °C (lit.) | mp 10-11 °C (lit.) | mp 10-11 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E9508-2.5L | 04061833609088 |
| E9508-1L | 04061833609071 |
| E9508-500ML | 04061838255341 |
| E9508-100ML | 04061833609064 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the molarity of the ethanolamine solution?
1 answer-
The molarity of this product will vary slightly depending on the purity of the specific lot. Assuming the purity is 100%, using the density of 1.012 g/mL (at 25°C) x 1 mol/61.08 g x 1000 mL/L, the molarity is 16.57 M.
Please view the Sample Certificate of Analysis below: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/E9508-BULKMKCQ8982.pdfHelpful?
-