Przejdź do
15014
2-AMINOETHANOL>= 99 % | 141-43-5
≥99%, liquid
Synonim(y):
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine, Ethanolamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
726,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
190 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.08
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-483-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505944
Assay:
≥99%
Form:
liquid
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-AMINOETHANOL>= 99 % | 141-43-5, ≥99%
vapor density
2.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
1436 °F
expl. lim.
17 %
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
69-70 °C/10 mmHg, 170 °C (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Catalytic performance and acidic analysis of chloroaluminate ionic liquid: Explores the effects of ethanolamine on the catalytic properties of ionic liquids in oil synthesis (Hu et al., 2024).
Other Notes
The article number 15014-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 15014-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1445925Y000226700278
Ethanolamine CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002267
Ethanolamine
description
≥99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
analytical standard
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.454
form
liquid
form
-
form
-
form
-
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
69-70 °C/10 mmHg, 170 °C (lit.)
bp
69-70 °C/10 mmHg, 170 °C (lit.)
bp
69-70 °C/10 mmHg, 170 °C (lit.)
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?