Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1250,00 zł
Nazwa produktu
Acridine Orange 10-nonyl bromide,
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
form
powder or solid
color
orange to red
mp
≥250 °C (lit.)
solubility
ethanol, DMSO: soluble
ε (extinction coefficient)
76-88 at 491-497 nm in methanol
fluorescence
λex 510-530 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCC[n+]1c2cc(ccc2cc3ccc(cc13)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C26H38N3.BrH/c1-6-7-8-9-10-11-12-17-29-25-19-23(27(2)3)15-13-21(25)18-22-14-16-24(28(4)5)20-26(22)29;/h13-16,18-20H,6-12,17H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DRBHTUDHPPBMCD-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| color orange to red | color orange | color - | color orange to red |
| fluorescence λex 515-523 nm | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| form powder or solid | form powder | form powder | form solution |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility ethanol, DMSO: soluble | solubility H2O: 0.1%, clear, orange to red | solubility 1 M HCl: 1 mg/mL, clear | solubility - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A7847-100MG | 04061833386514 |