Przejdź do
E0774
Erythromycin
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Erythromycin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
1350,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H67NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
733.93
UNSPSC Code:
51282304
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-040-1
Beilstein/REAXYS Number:
75279
MDL number:
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
solid
optical activity
[α]/D -78 to --71°
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChI key
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
Gene Information
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Erythromycin is an antibiotic produced by growth of certain strains of Streptomyces erythreus. This product is composed largely of erythromycin A with small amounts of erythromycins B and C and is recommended for concentration at 100 mg/L. Concentrations between 50 and 200 mg/L have also proven effective in controlling bacterial growth. Erythromycin has been used as a motilin receptor agonist, to block respiratory glycoconjugate secretion in human airways in vitro, and for selecting plasmid-cured and recombinant lactococcus lactis MG1363 strains.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Erythromycin acts by inhibiting elongation at the transpeptidation step, specifically aminoacyl translocation from the A-site to P-site by binding to the 50s subunit of the bacterial 70s rRNA complex.
Antimicrobial Spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria.
Preparation Note
This product is soluble in water at 2 mg/mL, with a 0.067% solution in water yielding a pH of 8.0-10.5. It is also soluble in ethanol at 50 mg/mL, yielding a clear, colorless to faint yellow solution. It is freely soluble in alcohol, acetone, chloroform, acetonitrile and ethyl acetate but forms salts with acids. All solutions should be protected from light.
Disclaimer
This product is stable in solution at 37°C for 3 days. Stock solutions should be stored at 2-8°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E6376E53891242000
Erythromycin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1242000
Erythromycin
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
2 M HCl: 50 mg/mL (Stock solutions should be stored at 2-8 °C. Stable at 37 °C for 3 days.), ethanol: soluble (Stock solutions should be stored at 2-8 °C. Stable at 37 °C for 3 days.)
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erythromycin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E0774-25G04061833619728
E0774-100G04061835521838
E0774-5G04061833601242