Przejdź do
D54702
Dichloroacetic acid
≥99%, liquid, ReagentPlus®
Dichloroacetic acid
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
2,2-Dichloroacetic acid, DCA, DCAA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
148,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.94
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-207-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098596
Assay:
≥99%
Concentration:
≤100%
Form:
liquid
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dichloroacetic acid, ReagentPlus®, ≥99%
vapor density
4.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.19 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
concentration
≤100%
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
pH
(1,2 at-129 g/l at 20 °C)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.563 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Dichloroacetic acid (DCA) is a chlorinated acetic acid that has been reported to be a mouse liver carcinogen.[1] The varying degrees of swelling of polyester in different concentrations of DCA solution has been analyzed by phase-contrast microscopy. The efficiency of titanium dioxide (TiO2) nanoparticles to catalyze the photodegradation of DCA has been investigated.
Application
Dichloroacetic acid (DCA) can be used as:
  • A reactant in the synthesis of chloroketones by reacting with esters in the presence of LiHMDS via Claisen-type homologation reaction.
  • A structure-directing agent, solvent, or plastdopant for the preparation of different morphologies of polyaniline (PANI). Self-assembling nanostructured PANI may be formed due to the presence of strong hydrogen bonding between DCA and aniline/polyaniline.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.03541BI084136545
concentration
≤100%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
assay
≥99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
pH
(1,2 at-129 g/l at 20 °C)
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloroacetic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Brain,Liver,Testes
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Powiązane treści
Morphological control of self-assembly polyaniline micro/nano-structures using dichloroacetic acid
Wang H and Lu Y
Synthetic Metals, 162(15-16), 1369-1374 (2012)
Photodestruction of dichloroacetic acid catalyzed by nano-sized TiO2 particles.
Bahnemann DW, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 36(2), 161-169 (2002)
The swelling of polyester in dichloroacetic acid.
Warwicker JO.
Journal of Applied Polymer Science, 22(3), 869-872 (1978)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D54702-100ML04061833586280
D54702-4X100ML04061837550447
D54702-500ML04061833586303
D54702-2.5L04061833586297
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the molarity of the DCA solution and is the diluent water?
    1 answer
    1. The concentration of this product can be determined using the lot specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 1.563 g/mL and a molecular weight of 128.94 g/mol. The minimum purity is 99.0 %, thus, the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 12.0 M (98.5%) to 12.1 M (100%).
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1–2 of 2 Reviews  
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 9
    1 out of 5 stars.
    Not good experience
    Very unsatisfied and frustrating experience I had with this purchase. On my purchase order, the cost was $56.70 but they charged me a higher amount of $126.09 without my approval. When I contact several times to customer representatives. They did not even care to respond to my email.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a request under Other Order Issues.
  1. MA
    • Reviews 7
    • Votes 18
    1 out of 5 stars.
    Bad quality DCA
    The DCA was not the product of Germany. I didn't like the reagent which was delivered.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for taking the time to leave a review! We are sorry to hear that your experience did not meet expectations. We would like to learn more about your experience to see if there is anything we can do to help troubleshoot this issue or find an alternative product. When you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Report Product Issue ticket. We look forward to hearing from you soon!