Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 540,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NHNHCSN=NC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.33
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-454-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
748838
Form:
powder
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Dithizone, Practical Grade
Quality Segment
form
powder
mp
168 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
SMILES string
S=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
InChI key
UOFGSWVZMUXXIY-BMRADRMJSA-N
Application
Dithizone may be used for the following purposes:
- As an extracting agent for the extraction of copper in kerosene.
- Alteration of graphene oxide nano-sheet to improve its adsorption capacity.
- Preparation of magnetite nanoparticles/silicon dioxide-dithizone-palladium complex (MNPs/SiO2-DTZ-Pd complex), which is employed as a catalyst for Suzuki type coupling reactions.
- Surface modification of mesoporous silica membranes.
- As a titrant in the quantitative determination of heavy metals.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 168 °C (dec.) (lit.) | mp 168 °C (dec.) (lit.) |
| form powder | form powder |
| functional group amine | functional group amine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dithizone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?