Wstecz
Ditizon
Synonim(y):
Dithizone, Diphenylthiocarbazone
Wzór liniowy:
C
6
H
5
NHNHCSN=NC
6
H
5
Numer CAS:
60-10-6
Masa cząsteczkowa:
256.33
Numer WE:
200-454-1
Products
Marka
Sigma-Aldrich (2)
Supelco (1)
Masa cząsteczkowa wzoru
Temperatura topnienia (°C)
Postać fizyczna
Czystość
Działanie
Poziom jakości
Grupa funkcyjna
Klasa Markusha
Grupa Markusha
Czystość aplikacyjna
ACS reagent (1)
Puriss (1)
Puriss P.A. (1)
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-3 of 3
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
1.03092
Ditizon,
for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur
Rozwiń
Wyświetl ceny
43820
Ditizon,
ACS reagent, for spectrophotometric det. of Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, ≥98.0% (TLC)
Rozwiń
Wyświetl ceny
D5130
Ditizon,
Practical Grade