78450
m-Phenylenediamine dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonim(y):
1,3-Benzenediamine dihydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (AT)
Postać
powder
ciąg SMILES
Cl.Cl.Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Klucz InChI
SVTOYMIYCMHPIV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges