Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 175,00 zł |
Informacje o tej pozycji
175,00 zł
Quality Segment
agency
IFU 6, ISO 17410, ISO 4833, ISO 8552
sterility
sterile
form
solid
shelf life
3.5 mo. at 2‑14 °C (Expiry date on the label)
feature
ready-to-use
composition
agar, 15.0 g/L , casein, 5.00 g/L , dextrose, 1.00 g/L , yeast extract, 2.50 g/L
packaging
box of 20 plates
storage condition
(Store dry and tightly closed)
parameter
21 mL filling volume
plate diam.
90 mm
color
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
aerobic bacteria (total count)
General description
Application
Other Notes
- 1 box with 2 packs of 10 plates/pack
- Single cellophane
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature ready-to-use | feature closure type Plastic screw inner cap + protective outer transparent cap, ready-to-use | feature ready-to-use | feature - |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) agriculture |
| packaging box of 20 plates | packaging box of 10 bottles | packaging box of 20 tubes | packaging pack of 2.5 kg, pack of 500 g |
| sterility sterile | sterility - | sterility - | sterility non-sterile |
| plate diam. 90 mm | plate diam. - | plate diam. - | plate diam. - |
| form solid | form liquid | form solid | form powder |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CCW903-20PLATES | 04061842109753 |