Kluczowe dokumenty
CCW4105
Millipore
Plate Count Agar in tubes
Medium for aerobic plate counts by the surface inoculation method (standard Plate Count Agar) according to ISO 4833, 8552 & 17410 Standards, and IFU No. 6, suitable for microbiology
Synonim(y):
Agar do liczenia płytek tlenowych, Agar do metod standardowych, Agar kazeinowo-peptonowo-dekstrozowy, PCA
Wybierz wielkość
20 X 20 ML
337,00 zł
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 X 20 ML
337,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.74
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
agency
ISO 17410
ISO 4833
ISO 8552
Poziom jakości
Formularz
solid
okres trwałości
12 mo. at 8‑25 °C
Właściwości
ready-to-use
skład
agar, 15.00 g/L
casein peptone, 5.00 g/L
dextrose, 1.00 g/L
yeast extract, 2.50 g/L
opakowanie
box of 20 tubes
warunki przechowywania
(Tightly closed)
Parametry
17 mL filling volume
pojemność probówki
20 mL
kolor
yellowish
pH
7±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Skład podłoża Plate Count Agar został zmodyfikowany, aby uniknąć dodawania mleka. Nowy skład pozwala na wzrost większości mikroorganizmów bez żadnych dalszych dodatków. Skład pożywki jest równoważny z opisanym w "Standardowych metodach badania produktów mlecznych", "Tryptone Glucose Yeast Agar" USP, "Deutsche Landswirtchaft" oraz APHA, ISO i AOAC Plate Count Agar. Jest to pożywka z wyboru do liczenia płytek dowolnego rodzaju próbek.
Zastosowanie
Podłoże Plate Count Agar jest odpowiednie do liczenia płytek tlenowych metodą inokulacji powierzchniowej (standardowe podłoże Plate Count Agar).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)