Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 99,40 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 599,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3490,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
99,40 zł
Nazwa produktu
L-Cysteine hydrochloride monohydrate, reagent grade, ≥98% (TLC)
grade
reagent grade
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form - | form powder or crystals |
| grade reagent grade | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| assay ≥98% (TLC) | assay 98.5-101.0% | assay - | assay 98.5-101.0% dry basis |
| color white | color - | color - | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| application(s) cell analysis | application(s) peptide synthesis | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
This procedure may be used for all Ficin products.
Produkty
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C7880-500MG | 04061833521274 |
| C7880-1KG | 04061835366521 |
| C7880-5KG | 04061833521281 |
| C7880-100G | 04061835366514 |
| C7880-500G | 04061835366538 |