Przejdź do
C5080
Calcium chloride dihydrate
BioXtra, ≥99.0%
Synonim(y):
CaCl2.2H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
852,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaCl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.01
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
233-140-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Optimization of guar gum-based anti-browning coating for prolonging the shelf life of cut potatoes.: Calcium chloride dihydrate is utilized in developing an anti-browning coating for cut potatoes, significantly extending their shelf life. This application showcases its effectiveness in food preservation, ensuring quality and reducing food waste (Mondal et al., 2024).
  • Phosphatidylinositol-specific phospholipase C-associated phospholipid metabolism mediates DcGLRs channel to promote calcium influx under CaCl(2) treatment in shredded carrots during storage.: This study explores how calcium chloride dihydrate influences phospholipid metabolism and calcium influx in shredded carrots, enhancing their quality during storage. The research provides insights into the biochemical pathways involved in maintaining post-harvest vegetable quality (Zhang et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C388121097C3306
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (KT)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.002% total nitrogen (N)
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride dihydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enrique Jambrina et al.
Journal of biomolecular screening, 21(5), 468-479 (2016-02-04)
N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) are ionotropic glutamate receptors that play an important role in synaptic plasticity and learning and memory formation. Malfunctioning of NMDARs, in particular the reduction in NMDAR activity, is thought to be implicated in major neurological disorders. NMDAR
Shaina R Eckhouse et al.
Circulation, 128(11 Suppl 1), S186-S193 (2013-10-18)
Thoracic aortic aneurysms (TAAs) develop secondary to abnormal aortic extracellular matrix remodeling, resulting in a weakened and dilated aortic wall that progressed to rupture if left unattended. Currently, no diagnostic/prognostic tests are available for the detection of TAA disease. This
Lilith M Caballero Aguilar et al.
Journal of colloid and interface science, 587, 240-251 (2020-12-29)
Drug delivery systems such as microspheres have shown potential in releasing biologicals effectively for tissue engineering applications. Microfluidic systems are especially attractive for generating microspheres as they produce microspheres of controlled-size and in low volumes, using micro-emulsion processes. However, the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C5080-1KG04061833501757
C5080-500G04054839597558