Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11ClO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.60
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Level
form
solid
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
storage condition
desiccated
technique(s)
GC/MS: suitable, HPLC: suitable, PET imaging: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
139-145 °C
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Cl)C=O
InChI
1S/C6H11ClO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
InChI key
RBEGMPAFDRYYIG-SLPGGIOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Disclaimer
Hygroscopic. Air-sensitive.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystalline | form - | form - |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade analytical standard |
| mp 139-145 °C | mp 146-147 °C (lit.) | mp 150-152 °C (lit.) | mp 150-153 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color white | color white to off-white | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C203-10MG | 04061833475027 |