Przejdź do
93183
L-(−)-Fucose
analytical standard
Synonim(y):
6-Deoxy-L-galactose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
208,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
EC Number:
219-452-7
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1723321
MDL number:
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
optical activity
[α]/D -75.0±2.0°, c = 4 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
150-153 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F2252F8150PHR1206
format
neat
format
-
format
-
format
neat
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
150-153 °C (lit.)
mp
150-153 °C (lit.)
mp
144-145 °C (lit.)
mp
168-170 °C (lit.)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
optical activity
[α]/D -75.0±2.0°, c = 4 in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]20/D 74 to 76 °, c = 4% (w/v) in water
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
93183-25MG04061835505821