Przejdź do
C1389
Carbenicillin disodium salt
89.0-100.5% anhydrous basis
Synonim(y):
Carbenicillin, Disodium carbenicillin, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
485,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4990,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N2Na2O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.36
UNSPSC Code:
51282413
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-360-8
Beilstein/REAXYS Number:
5722128
MDL number:
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (chemical)
Quality Segment
assay
89.0-100.5% anhydrous basis
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChI key
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
General description
Carbenicillin is a semi-synthetic, broad-spectrum carboxypenicillin antibiotic with bactericidal and beta-lactamase resistant activity. It is a broad-spectrum antibiotic, meaning that it is effective against a wide range of bacteria, including both Gram-positive and Gram-negative bacteria. Carbenicillin is particularly useful against Pseudomonas aeruginosa, a Gram-negative bacterium that is often resistant to other antibiotics.
Carbenicillin is commonly used in cell biology applications to prevent the growth of bacterial contaminants. It is also used in microbiology to select for bacteria that have been transformed with a vector harboring the gene encoding beta-lactamase, which makes them resistant to carbenicillin.
Application
Carbenicillin disodium salt has been used:
  • in the preparation of Luria-Bertani (LB) agar plates and media[1]
  • as a selective agent in the culture media to prevent the growth of bacterial contaminants[2]
  • in a study focused on the development of monoclonal antibodies[3]
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Carboxypenicillin antibiotic that inhibits bacterial cell-wall synthesis (peptidoglycan cross-linking) by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane.
Antimicrobial spectrum: Active against Gram-positive and Gram-negative bacteria
Carbenicillin acylates the penicillin-sensitive transpeptidase C-terminal domain by opening the lactam ring. This inactivation prevents the cross-linkage of peptidoglycan strands, thereby inhibiting the third and last stage of bacterial cell wall synthesis. This leads to incomplete bacterial cell wall synthesis and eventually causes cell lysis.
Features and Benefits
  • Broad-spectrum antibiotic with bactericidal and beta-lactamase resistant activity
  • Effective against a wide range of bacteria, including Pseudomonas aeruginosa
  • Commonly used in Cell Biology and Biochemical applications
  • Offers greater stablility than ampicillin
Preparation Note
Tightly closed. Dry. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized
Analysis Note
Stable at 37 °C for 3 days
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3416C9231C0455000
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
assay
89.0-100.5% anhydrous basis
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbenicillin disodium salt
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C1389-5G04061835506095
C1389-250MG04061833467459
C1389-1G04061835543199
C1389-10G04061833467442
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?