Przejdź do
BP861
Kanamycin monosulfate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Kanamycin A sulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H36N4O11 · H2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
582.58
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
246-933-9
NACRES:
NA.24
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
kanamycin
form
powder
quality
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N[C@@H]1[C@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C[C@H]2N)N)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CN)O)O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Kanamycin monosulfate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Tobramycin and Dexamethasone Eye Drops, Suspension
  • Tobramycin Inhalation Powder, Hard Capsule
  • Tobramycin Nebuliser Solution
  • Tobramycin Oral Solution
  • Tobramycin Eye Drops
  • Tobramycin Injection
  • Tobramycin Sulfate
  • Streptomycin Sulfate for Injection
  • Packaging
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    K1637K0129K1377
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    -
    manufacturer/tradename
    -
    manufacturer/tradename
    -
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    -
    grade
    -
    grade
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    form
    powder
    form
    powder
    form
    liquid
    form
    powder
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    -
    application(s)
    agriculture
    format
    neat
    format
    -
    format
    -
    format
    -
    pictograms
    Health hazard
    signalword
    Danger
    hcodes
    Hazard Classifications
    Repr. 1B
    Klasa składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    wgk
    WGK 2
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Powiązane treści
    Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    BP86104061835278657
    Questions
    1–2 of 2 Questions  
    1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
      1 answer
      1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
        For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
        For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
        For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
        Helpful?
    2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?