Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 685,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
685,00 zł
biological source
Streptomyces kanamyceticus
Quality Level
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
powder
potency
≥750 μg per mg
solubility
H2O: 10-50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 5 days.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Mode of Resistance:Aminoglycoside-modifying enzymes (including acetyltransferase, phosphotransferase, nucleotidyltransferase) can alter this antibiotic, preventing its interaction with ribosomes.
Antimicrobial spectrum: Kanamycin sulfate is effective against gram-negative and gram-postiive bacteria, and mycoplasma.
Features and Benefits
- High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
- meets USP testing specifications
Preparation Note
Solutions are stable at 37°C for approximately 5 days. Aqueous stock solutions can be stored at 2-8°C for long term storage.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action - | mode of action - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) agriculture | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| biological source Streptomyces kanamyceticus | biological source Streptomyces kanamyceticus | biological source - | biological source - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| K1637-1G | 04061833868027 |
| K1637-25G | 04061833868034 |
| K1637-9G | 04061834429319 |
| K1637-5G | 04061833868041 |