Przejdź do
BP530
Amantadine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Aminoadamantane hydrochloride, 1-Adamantanamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, NSC 83653, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.71
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
4198854
MDL number:
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
amantadine
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12C[C@@]3([H])C[C@@]([H])(C1)CC(N)(C2)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
InChI key
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Amantadine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Amantadine Capsules
  • Amantadine Oral Solution
  • Biochem/physiol Actions
    Dopamine releaser used to treat Parkinsonism and drug-induced extrapyramidal reactions.
    Packaging
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    1018505A0363000A1260
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    -
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    manufacturer/tradename
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    -
    form
    solid
    form
    -
    form
    -
    form
    powder
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    -
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under
    signalword
    Danger
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
    Klasa składowania
    8A - Combustible corrosive hazardous materials
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)