Przejdź do
A1260
Amantadine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, NMDA receptor antagonist
Synonim(y):
1-Adamantanamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, NSC 83653, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
157,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
592,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
211-560-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4198854
Form:
powder
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Amantadine hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: 50 mg/mL, ethanol: soluble
originator
Endo
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12C[C@@]3([H])C[C@@]([H])(C1)CC(N)(C2)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
InChI key
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
General description
Amantadine hydrochloride {tricyclo-[3,3,1,1]- deean-l-amine hydrochloride is a drug, which has rimantadine hydrochloride as its analog.
Application
Amantadine hydrochloride has been used:
  • to determine its effectiveness in reducing surgery-induced cognitive impairment
  • to preincubate multipotent stem cells (MSCs), to investigate the cellular internalization pathway
  • to determine whether amantadine-attenuated sepsis-induces neuroinflammation and dysfunction of learning and memory
  • to preincubate primary cultured rat dental pulp stem cells (rDPSCs)
  • to determine the pathway of internalization
Biochem/physiol Actions
Dopamine releaser used to treat Parkinsonism and drug-induced extrapyramidal reactions.
Amantadine hydrochloride is effective against influenza viruses both in vivo and in vitro. It is considered as an antagonist of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) type glutamate receptor. Amantadine plays an important role in the release of dopamine, preventing dopamine reuptake and blocking microglial activation and neuroinflammation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Endo. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0363000PHR17111018505
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Endo
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amantadine hydrochloride
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)