Przejdź do
BP503
Pilocarpine nitrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Pilocarpine nitrate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
891,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O2 · HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.27
EC Number:
205-723-7
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
4171406
MDL number:
891,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
pilocarpine
form
crystalline
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
InChI key
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Pilocarpine nitrate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Pilocarpine Hydrochloride Eye Drops
  • Pilocarpine Nitrate Eye Drops
  • Biochem/physiol Actions
    Nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist.
    Nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist; used to produce an experimental model of epilepsy.
    Packaging
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    P1700000PHR1494P0597
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    manufacturer/tradename
    -
    manufacturer/tradename
    -
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    certified reference material, pharmaceutical secondary standard
    grade
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    form
    crystalline
    form
    -
    form
    -
    form
    crystals
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Pilocarpine nitrate
    pictograms
    Flame over circleSkull and crossbones
    signalword
    Danger
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
    Klasa składowania
    5.1B - Oxidizing hazardous materials
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    BP50304061835277391