Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 150 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
930,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cefalexin
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](C(N[C@@H]1C(N2[C@]1([H])SCC(C)=C2C(O)=O)=O)=O)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C16H17N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,15-/m1/s1
InChI key
ZAIPMKNFIOOWCQ-UEKVPHQBSA-N
General description
Application
Also used in monographs such as:
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| form powder | form powder | form - | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cefalexin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BP061 | 04061835276004 |