Przejdź do
33989
Cefalexin
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
7-(D-α-amino-phenylacetamido)-3-methyl-3-cepheme-4-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
703,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.39
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
239-773-6
MDL number:
703,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mode of action
cell wall synthesis | interferes
SMILES string
N[C@@H](C(N[C@@H]1C(N2[C@]1([H])SCC(C)=C2C(O)=O)=O)=O)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C16H17N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,15-/m1/s1
InChI key
ZAIPMKNFIOOWCQ-UEKVPHQBSA-N
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6895C4520C8145
Cefalexin VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33989
Cefalexin
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Steven D Coon et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 305(10), G678-G684 (2013-09-28)
Glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) secreted from jejunal mucosal K cells augments insulin secretion and plays a critical role in the pathogenesis of obesity and Type 2 diabetes mellitus. In recent studies, we have shown GIP directly activates Na-glucose cotransporter-1 (SGLT1)
Viviane Jusot et al.
Journal of tropical pediatrics, 60(3), 223-230 (2014-02-18)
Bordetella pertussis still poses an important health threat in developing countries. In Niger, notified pertussis cases are few despite the low diphtheria-tetanus-pertussis/pentavalent vaccine coverage. We aimed to estimate the prevalence of B. pertussis in children aged <5 years consulting at
Robert A Silverman et al.
The Pediatric infectious disease journal, 31(8), 872-873 (2012-05-03)
We present a case of severe intertrigo in the neck of a 5-month-old infant. The cause was Streptococcus pyogenes.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33989-100MG-R04061826752708