Przejdź do
BCR653
Wine (EtOH, low level)
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
The material is related to the labeling of ′alcohol-free′ or ′de-alcoholised′ and ′low alcohol′ beverages according to Directive 90/496/EC.
Ethanol 0.539 ± 0.007 % ethanol v/v
Packaging
Amber glass ampule, flushed with nitrogen, containing 10 mL of sample.
Analysis Note
For more information please see:
BCR653
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ethanol
Matrix Group: Beverages and Water
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR651BCR652ERMBE375
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
ERM®
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BCR653-10ML04061837901836