Przejdź do
BCR635
Human blood (Pb and Cd)
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
935,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
935,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
clinical testing
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Application
Human blood (Pb and Cd) may be used as a reference material for the total analysis of microsamples of human blood to detect the presence of cadmium and lead, using high-temperature torch integrated sample introduction system (TISIS) with inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS).
Analysis Note
For more information please see:
BCR635
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR636ERMCE196BCR522
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
-
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
BCR®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Human blood (Pb and Cd)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg