Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 672,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
672,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For more information please see:
BCR522
BCR522
Other Notes
Sales restrictions may apply
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency BCR® | agency ERM®, certified by the BSC | agency BCR® | agency BCR® |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BCR522-10ML | 04061837902000 |