Przejdź do
BCR548
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5343581
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\C=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
InChI key
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR548
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR547BCR546BCR550
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
ERM®
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BCR548-10MG04061832657530