Merck
BCR550
Glutaraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
ERM®, certified reference material
Synonim(y):
Glutaraldehyde bis(2,4-dinitrophenylhydrazone)
Wybierz wielkość
BCR550-5MG
970,00 zł
970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
BCR550-5MG
970,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N8O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\CCC\C=N/Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N8O8/c26-22(27)12-4-6-14(16(10-12)24(30)31)20-18-8-2-1-3-9-19-21-15-7-5-13(23(28)29)11-17(15)25(32)33/h4-11,20-21H,1-3H2/b18-8-,19-9+
Klucz InChI
QAUJHIMXYLFORD-NCEWWTOFSA-N
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR550.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)