Przejdź do
BCR159
Dibenzo[a,h]pyrene
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.37
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2054067
3290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)cc3ccc4c5ccccc5cc6ccc2c3c46
InChI
1S/C24H14/c1-3-7-19-15(5-1)13-17-9-12-22-20-8-4-2-6-16(20)14-18-10-11-21(19)23(17)24(18)22/h1-14H
InChI key
RXUSYFJGDZFVND-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR159
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR096BCR133BCR337
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
189-64-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Niniejsza nota aplikacyjna opisuje szybki i skuteczny rozdział wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z listy UE 15 + 1 przy użyciu kolumny Ascentis® Express PAH HPLC.
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.
B S Hass et al.
Cancer research, 42(5), 1646-1649 (1982-05-01)
The polycyclic aromatic hydrocarbons dibenzo(a,i)pyrene and dibenzo(a,h)pyrene, each of which possesses two bay regions, and their bay-region difluorinated derivatives were tested for mutagenicity for ouabain and 6-thioguanine resistance in Chinese hamster V79 cells. Since V79 cells do not metabolize polycyclic
Dibenzo[a,h]pyrene.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 32, 331-335 (1983-12-01)
A W Wood et al.
Cancer research, 41(7), 2589-2597 (1981-07-01)
The mutagenic activities of dibenzo(a,h)(pyrene, dibenzo(a,i)pyrene, and a total of 11 of their benzo-ring derivatives were evaluated in bacterial and mammalian cells in the absence or presence of a mammalian metabolic activation system. trans-1,2-Dihydroxy-1,2-dihydrodibenzo(a,h)pyrene and trans-3,4-dihydroxy-3,4-dihydrodibenzo(a,i)pyrene, the expected dihydrodiol precursors
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BCR159-100MG04061832657417