Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5120,00 zł
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5c6ccccc6c2c3c45
InChI
1S/C24H14/c1-2-8-18-16(6-1)14-17-13-12-15-7-5-11-20-19-9-3-4-10-21(19)24(18)23(17)22(15)20/h1-14H
InChI key
JNTHRSHGARDABO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
BCR096
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenzo[a,l]pyrene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
191-30-0
![Dibenzo[a,l]pyrene BCR®, certified reference material](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/937/930/3e2321b0-d54a-46c2-bb84-007bb57eb381/640/3e2321b0-d54a-46c2-bb84-007bb57eb381.png)
![Dibenzo[a,h]pyrene BCR®, certified reference material](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/246/746/f3144b1e-aff5-4c36-8701-769da2ffe8c0/640/f3144b1e-aff5-4c36-8701-769da2ffe8c0.png)
![Dibenzo[a,e]pyrene BCR®, certified reference material](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/276/556/dd214831-9057-438a-b33d-aa10f7b4e48c/640/dd214831-9057-438a-b33d-aa10f7b4e48c.png)
![Dibenzo[b,d]furan BCR®, certified reference material](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/826/318/6071deff-c217-4b9e-916b-24a0ce6d3b83/640/6071deff-c217-4b9e-916b-24a0ce6d3b83.png)