Przejdź do
BCR070
Quartz (particle size)
BCR®, certified reference material, 1.20-20.00 μm particle size
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
particles
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
1.20-20.00 μm
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
Analysis Note
For more information please see:
BCR070
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR067BCR068BCR069
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
-
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
form
particles
form
particles
form
particles
form
particles
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quartz (particle size)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c