Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1420,00 zł
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
particles
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
160-630 μm
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
Analysis Note
BCR068
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cosmetics | application(s) glass & ceramic | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics |
| technique(s) diffraction/scattering: suitable | technique(s) - | technique(s) diffraction/scattering: suitable | technique(s) diffraction/scattering: suitable |
| form particles | form particles | form particles | form particles |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quartz (particle size)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c