Przejdź do
BCR024C
Titanium (O, N)
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
231-142-3
NACRES:
NA.24
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
cubes (0.2 g)
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
General description
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Analysis Note
For more information please see:
BCR024C
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR024BBCR059BBCR059A
vibrant-m
BCR024C
Titanium (O, N)
vibrant-m
BCR024B
Titanium (O, N)
form
cubes (0.2 g)
form
cubes (0.4 g)
form
cubes (0.2 g)
form
disc
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BCR024C-1EA04061832656694