Przejdź do
BCR059B
Ti Al6 V4 alloy (O)
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
Synonim(y):
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Oxygen in titanium-aluminium-vanadium alloy, Titanium-aluminum-vanadium alloy Ti with 6% Al and 4% V
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
997,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
997,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
cubes (0.2 g)
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
SMILES string
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
InChI key
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR059AERMEB530CIRMM534A
Al alloy 0.1% Au, 1.0 mm wire, ERM®, certified reference material
ERMEB530C
Al alloy
Al alloy IRMM®, certified reference material, 2.0% Sc, 0.1 mm foil
IRMM534A
Al alloy
description
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
description
BCR®, certified reference material, disc
description
0.1% Au, 1.0 mm wire, ERM®, certified reference material
description
IRMM®, certified reference material, 2.0% Sc, 0.1 mm foil
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
form
cubes (0.2 g)
form
disc
form
-
form
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
ERM®
agency
BCR®, IRMM®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ti Al6 V4 alloy (O)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)