Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 75,30 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 223,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 362,00 zł |
2 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 479,00 zł |
Informacje o tej pozycji
75,30 zł
Nazwa produktu
Benzophenone, ReagentPlus®, 99%
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
flakes
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
- Photo-crosslinkable bioglue development: A study demonstrated the creation of a surface-independent bioglue using a photo-crosslinkable benzophenone moiety, potentially enhancing medical adhesives for diverse applications (Shi et al., 2024).
- Organic explosive trace analysis: Research highlighted the use of benzophenone for improved preconcentration and analysis of organic explosive traces in aqueous samples, advancing forensic methodologies (Setayeshfar et al., 2024).
- OLEDs blue emitters: A publication introduced bicarbazole-benzophenone based twisted donor-acceptor derivatives as potential blue TADF emitters for OLED applications, showcasing the versatility of benzophenone in electronic devices (Siddiqui et al., 2024).
- Photodynamic antibacterial nonwovens: Research focused on the modification of traditional composite nonwovens with benzophenone to enable stable storage of light absorption transients and enhance photodynamic antibacterial effects, contributing to medical textile innovations (Li et al., 2024).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay - | assay - | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| mp 47-51 °C (lit.) | mp 47-51 °C (lit.) | mp 47-51 °C (lit.) | mp 47-49 °C |
| bp 305 °C (lit.) | bp 305 °C (lit.) | bp 305 °C (lit.) | bp 304-306 °C/1013 hPa |
| form flakes | form - | form - | form crystals |
| vapor pressure 1 mmHg ( 108 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 108 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 108 °C) | vapor pressure 0.004 hPa ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzophenone
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
119-61-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?