Przejdź do
8.01801
Benzophenone
for synthesis
Synonim(y):
Benzophenone, Diphenylketon, Diphenylmethanon, Benzoylbenzol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
111,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
139,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
192,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-337-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
crystals
111,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.004 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat), 3535 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reaction suitability
reagent type: reductant
bp
304-306 °C/1013 hPa
mp
47-49 °C
transition temp
flash point 150 °C
density
1.1 g/cm3 at 25 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Single and mixture effects of bisphenol A and benzophenone-3: Discusses the immune system effects when exposed to benzophenone-3 and bisphenol A, important for understanding chemical interactions in drug discovery and safety evaluations (Fischer et al., 2024).
  • A surface-independent bioglue using photo-crosslinkable benzophenone moiety: Develops a novel bioglue using benzophenone, which is crucial for applications in medical adhesives and tissue engineering, reflecting the versatility of benzophenone in creating cross-linked polymers (Shi et al., 2024).
  • Photo trapping voltage-gated cardiac sodium channels: Utilizes benzophenone to study local motions within cardiac sodium channels, offering insights into molecular dynamics important for designing drugs targeting cardiovascular diseases (Goodchild and Ahern, 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 49 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1204427551Y0000647
Benzophenone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000647
Benzophenone
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
bp
304-306 °C/1013 hPa
bp
305 °C (lit.)
bp
305 °C (lit.)
bp
305 °C (lit.)
density
1.1 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
mp
47-49 °C
mp
47-51 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzophenone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
target_organs
Liver,Kidney
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
119-61-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801801100004022536370392
801801000504022536370378
801801025004022536370385
801801905004022536370408
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?