Przejdź do
B6529
Brilliant Blue R Staining Solution
ethanol solution
Synonim(y):
Brilliant Blue R, Acid Blue 83, Brilliant indocyanin 6B, Coomassie Brilliant Blue R
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H44N3NaO7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
825.97
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5718025
Colour Index Number:
42660
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Brilliant Blue R Staining Solution, suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining)
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark blue
suitability
suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI key
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Application
Brilliant Blue R staining solution is especially designed for use in staining protein in agarose gels following immunoelectrophoresis and Ouchterlony gels. The stain contains ethanol and acetic acid so gels do not require fixing prior to staining. The immunoelectrophoresis or Ouchterlony gel is first washed with water and saline to remove non-precipitated proteins and then dried. The gel is then immersed in staining solution for 30 min and destained with 10% acetic acid.
For detection of protein bands following electrophoresis.
Analysis Note
Tested for suitability on agarose gels following immunoelectrophoresis.
Other Notes
0.5% (w/v) Brilliant Blue R, 45% (v/v) ethanol and 10% (v/v) acetic acid.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B8647B014927816
suitability
suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining)
suitability
-
suitability
suitable for detection of protein bands following electrophoresis.
suitability
suitable for microscopy
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark blue
color
dark blue
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
liquid
form
methanol solution
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
81.0 °F - closed cup
flash_point_c
27.2 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Wei Zhang et al.
International journal of oncology, 54(5), 1719-1733 (2019-03-14)
Ovarian cancer remains the most lethal type of cancer among all gynecological malignancies. The majority of patients are diagnosed with ovarian cancer at the late stages of the disease. Therefore, there exists an imperative need for the development of early
Yong-Hak Kim et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 494(2), 159-165 (2009-12-01)
We studied the decolorization of malachite green (MG) by the fungus Cunninghamella elegans. The mitochondrial activity for MG reduction was increased with a simultaneous increase of a 9-kDa protein, called CeCyt. The presence of cytochrome c in CeCyt protein was
G Houen et al.
Electrophoresis, 18(5), 701-705 (1997-05-01)
A method for staining proteins on polyvinylidene difluoride membranes without using organic solvent is described. The method uses preblocking of the membrane with either Tween 20 or polyethylene glycol followed by staining with 0.01% Coomassie Brilliant Blue. No destaining of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B6529-1L04061833434925