Przejdź do
A8327
Bovine Serum Albumin solution
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Synonim(y):
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3430,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
28-32% protein basis (biuret)
Form:
solution
Technique(s):
ELISA: suitable
Concentration:
28-32% protein (biuret), 30%±2% in 0.85% sodium chloride
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Level
sterility
aseptically filled
assay
28-32% protein basis (biuret)
form
solution
purified by
heat shock fractionation
does not contain
stabilizer or preservative
origin
USA origin
concentration
28-32% protein (biuret), 30%±2% in 0.85% sodium chloride
technique(s)
ELISA: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Serum Albumin is a protein widely present in the circulating blood.[1] Albumin has a helical structure with three domains that form a heart-like shape. It belongs to the four-member albumin superfamily.[2]
Application
Bovine Serum Albumin solution has been used:
  • as one of the experimental components to resemble the plasma-protein-rich acute respiratory distress syndrome (ARDS) edema liquid[3]
  • to prepare embryos for fluorescent staining of the actin cytoskeleton[4]
  • in tissue culture and neurite outgrowth assay[5]
Biochem/physiol Actions
Serum Albumin regulates the osmotic pressure and pH of the blood. It transports various endogenous and exogenous compounds such as amino acids, drugs, steroids, and fatty acids.[1] Bovine serum albumin (BSA) serves as a molecular weight standard, standard in vaccine preparation, and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7409A0336A7888
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
-
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
≥96%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
blood typing: suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
solution
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Gordon Joyce et al.
Cell reports, 37(12), 110143-110143 (2021-12-18)
The need for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) next-generation vaccines has been highlighted by the rise of variants of concern (VoCs) and the long-term threat of emerging coronaviruses. Here, we design and characterize four categories of engineered nanoparticle
Ching-Lin Hsieh et al.
Cell reports, 37(5), 109929-109929 (2021-10-29)
Current coronavirus (CoV) vaccines primarily target immunodominant epitopes in the S1 subunit, which are poorly conserved and susceptible to escape mutations, thus threatening vaccine efficacy. Here, we use structure-guided protein engineering to remove the S1 subunit from the Middle East
André G Costa-Martins et al.
Cell reports. Medicine, 2(12), 100465-100465 (2022-01-15)
In children lacking influenza-specific adaptive immunity, upper respiratory tract innate immune responses may influence viral replication and disease outcome. We use trivalent live attenuated influenza vaccine (LAIV) as a surrogate challenge model in children aged 24-59 months to identify pre-infection mucosal
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A8327-10ML04061838235381
A8327-1L04061833391433
A8327-500ML04061833391440
A8327-50ML04061833391457